Läs mer
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Ekonomiskt alternativ till FBS
- Prestanda jämförbar med FBS
- Hög konsistens från parti till parti
- Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Gamma-globulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, blodkarbamid, kväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, osmolalitet, GIlucuration, järn, IGron, järn, |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C. |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | FBS-ersättningsserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Bearbetning | Bestrålad (25 till 40 doser) |
| Testad för | Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-9.9 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 9.9% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.