Läs mer
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Produktkod. 17286896
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
17286896 500 ml Bestrålad (30 till 45 doser) -
10295162 100 ml Hold (Håll) 100ml
12399852 100 ml Värme inaktivera 100ml
10570083 500 ml Hold (Håll) 500ml
12329862 500 ml Bestrålad 500ml
16281102 500 ml Bestrålad (25 till 40 doser) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17286896 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30109.03IR3045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Designad för fibroblasttillämpningar, komplettera cellkulturtillväxt med USA-källa HyClone™ FetalClone™ III Serum, det mest använda alternativet för fetalt bovint serum (FBS).
  • Ekonomiskt alternativ till FBS
  • Prestanda jämförbar med FBS
  • Hög konsistens från parti till parti
  • Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C.
Ursprungsland USA
Form Vätska
Produkttyp FBS-ersättningsserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Bestrålad (30 till 45 doser)
Testad för Blåtunga
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
IgG-nivåer Vanligtvis mindre än 2μ g/ml
Produktlinje HyClone
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad