Läs mer
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) HyClone™ Gamma Irradiated Characterized Fetal Bovine Serum (Australia)
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality |
| Innehåll och lagring | <–1°C |
| Produkttyp | Fetal Bovine Serum |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Steriliseringsmetod | Sequential Triple-filtered, 100 nm, True Pool Technology |
| Testad för | Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Partager une correction de contenu