Läs mer
Cytiva HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12 Media
Beskrivning
- System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
- Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
- Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Ham's Nutrient Mixture F12, med L-glutamin |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP, ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |
| Beskrivning | Ham's F12, 1 X, med 1,00 mM L-glutamin |