Läs mer
Cytiva HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12 Media
Produktkod. 10580273
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek
10580273 500 ml Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat 500ml
10235122 1000 ml Glutamin 1000ml
11968075 6 x 500 ml Glutamin Paket med 6
10700445 500 ml Glutamin 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10580273 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30526.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 SEK
    118.68 SEK / 500ml
    Save 150.32 SEK
    55% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stöd cellkulturtillväxt med HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12 Media, tillverkad baserat på överensstämmelse med gällande Good Manufacturing Practices (cGMP) för medicinsk utrustning och ISO 9001 riktlinjer.
  • System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
  • Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Hams F12 Medium, Kaighns modifikation
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP, ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Hams F12, Kaighns modifikation