Läs mer
Cytiva HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12 Media
Produktkod. 10700445
Change view
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek
10700445 500 ml Glutamin 500ml
10235122 1000 ml Glutamin 1000ml
11968075 6 x 500 ml Glutamin Paket med 6
10580273 500 ml Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10700445 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30026.01
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Stöd cellkulturtillväxt med HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12 Media, tillverkad baserat på överensstämmelse med gällande Good Manufacturing Practices (cGMP) för medicinsk utrustning och ISO 9001 riktlinjer.
  • System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
  • Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Ham's Nutrient Mixture F12, med L-glutamin
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP, ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Ham's F12, 1 X, med 1,00 mM L-glutamin