Läs mer
Cytiva HyClone™ Hanks 1X balanserade saltlösningar
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Fenolrött
Fenolrött, kalcium, magnesium, Calcium, Magnesium
Kalcium, Magnesium
Kalcium, Magnesium, Fenolrött
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Paket med 6
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium
Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Utan fenolrött
Beskrivning
- Används för att tvätta och behandla vävnader och celler
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 9001:2000 Riktlinjer |
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hanks balanserade saltlösning |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Kalcium, Magnesium, Fenolrött |
| Endotoxinnivå | =1.0EU/mL |
| pH | 7,0 till 7,4 |
| Kvantitet | 500 ml |