Läs mer
Cytiva HyClone™ Hanks 1X balanserade saltlösningar
Produktkod. 10309473
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Fenolrött
Fenolrött, kalcium, magnesium, Calcium, Magnesium
Kalcium, Magnesium
Kalcium, Magnesium, Fenolrött
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium
Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10309473
Brand: Cytiva SH30031.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Buffer cellkulturtillväxt med 1X balanserade saltlösningar
  • Används för att tvätta och behandla vävnader och celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP och ISO 9001:2000 Riktlinjer
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Hanks balanserade saltlösning
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium
Endotoxinnivå =1.0EU/mL
pH 7,0 till 7,4
Kvantitet 100 ml