Läs mer
Cytiva HyClone™ Hanks 1X balanserade saltlösningar
Produktkod. 10601993
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Fenolrött
Fenolrött, kalcium, magnesium, Calcium, Magnesium
Kalcium, Magnesium
Kalcium, Magnesium, Fenolrött
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Paket med 6
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium
Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Utan fenolrött
Produktkod. 10601993
Brand: Cytiva SH30030.03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Buffer cellkulturtillväxt med 1X balanserade saltlösningar
  • Used for washing and treating tissues and cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines
Innehåll och lagring 15° to 30°C
Koncentration 1 X
Form Liquid
Produkttyp Hanks' Balanced Salt Solution
Steriliseringsmetod 0.1 μm Sterile-filtered
Med tillsatser Fenolrött, kalcium, magnesium, Calcium, Magnesium
Endotoxinnivå =1.0EU/mL
pH 7.0 to 7.4
Kvantitet 1000 ml