Läs mer
Cytiva HyClone™ Hanks 1X balanserade saltlösningar
Beskrivning
- Används för att tvätta och behandla vävnader och celler
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 9001:2000 Riktlinjer |
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hanks balanserade saltlösning |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Kalcium, Magnesium |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Endotoxinnivå | =1.0EU/mL |
| Visa mer |