Läs mer
Cytiva HyClone™ Värmeinaktiverat karaktäriserat fetalt bovint serum (Nya Zeeland)
Produktkod. 12389962
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12389962 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12389962 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30406.02HI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9635.00 SEK
    6869.97 SEK / 500ml
    Save 2765.03 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Varsamt uppsamlat, bearbetat och filtrerat. Cytiva HyClone™ Värmeinaktiverat karaktäriserat fetalt bovint serum (Nya Zeeland) filtreras genom tre sekventiella 0,1 μm porstorleksklassade filter. Före dispensering poolas varje parti för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna.
Nya ’Zeelands öar är skyddade från många yttre påverkan, både geografiskt och biologiskt. En fördel med denna isolering är att Nya Zeeland har de minst rapporterade bovina sjukdomarna i världen, vilket gör Characterized FBS, New Zealand Origin till en utmärkt källa till bovint serum eftersom det erbjuder större säkerhet.
  • Fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
  • Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
  • Tillverkad med äkta poolteknologi, vilket minimerar variationen från flaska till flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Progesteron, Klorid, Insulin, oorganiskt fosfor, PTH, Glukos, Kolesterol, Koppar, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglycerider, IgG, Gamma Globulin, pH, Fosfolipider, Osmolalitet, Alkaliskt fosfatas, Järn, Laktat Percent B.C., SG, SG, PT Dehydrogenas, SG, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Karoten, Tokoferol, B12, Folat, Vitamin C, 1, 25 Dihydroxi Vitamin D, Totalt Protein, Albumin, Blod Urea Kväve
Färg Amber
Innehåll och lagring Butik på<– 10°°C; efter upptining, förvara vid 2 –8 °C.
Art Bovine
Åldras Fetal
Ursprungsland New Zealand
Form Lösning
Formatera Bottle
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Heat-inactivated
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
Kvalitet Characterized
Bearbetning Heat Inactivated
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤20 EU/ml
För användning med (applikation) Cellkultur
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤25mg/dL
Osmolalitet 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Proteininnehåll 3 to 4.5 g/dL
Gamma-irradiated No