Läs mer
Cytiva HyClone™ HEPES lösning
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
- Format: Flytande
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad under cGMP och ISO 9001:2000 riktlinjer |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | HEPES-buffert |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| pH | 7,2 till 7,5 |
| Kvantitet | 100 ml |