Läs mer
Cytiva HyClone™ HyCell™ CHO Media, pulver
Produktkod. 17612085
Change view
Kvantitet:
5 l
Produktkod. Kvantitet
17612085 5 l
1 options
Produktkod. 17612085 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30948.01
En mångsidig, djurframställd komponentfri (ADCF ) cellodlingsmedia
  • Utvecklad för kinesisk hamster äggstock (CHO ) Cellkulturer i biobearbetningsapplikationer
  • Regelvänliga, kemiskt definierade och komponentfria medier från djur
  • Specifikt formulerad genom HyClone™ Metabolic Pathway Designprocess
  • Ger utmärkt prestanda, stöder hög celltäthet och förbättrar produktutbyte och kvalitet
  • Media kan användas för batch-, mat-batch- eller perfusionstillämpningar i flera cellodlingsplattformar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp CHO Medium
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Produktlinje HyCell
Kvantitet 5 l
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 °C till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Komplett pulver utan Poloxamer 188, L-Glutamin, Hypoxanthine och Thymidin