Läs mer
Cytiva HyClone™ HyCell™ CHO Medium, flytande
Produktkod. 15745513
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15745513 1 l 1000ml
1 options
Produktkod. 15745513 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30949.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 SEK
    1144.15 SEK / 1000ml
    Save 435.85 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Metaboliskt designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
  • ACDF och kemiskt definierade cellodlingsmedier
  • Högpresterande tillväxt i flera odlingssystem inklusive bioreaktorer med hög densitet
  • Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning
  • Stöder flera CHO kloner
  • Komponentspårbarhet
  • Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
  • Kommer från djur som vanligtvis är mindre än 10 dagar gamla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp CHO Medium
För användning med (applikation) Tillväxtfrämjande
Produktlinje HyCell
Kvantitet 1 l
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Endotoxinnivå <10 EU/ml
Formatera Flaska
Osmolalitet 270 till 330 mOsm/kg
pH 7,0 till 7,4
Färg Klar gul
Beskrivning Med natriumbikarbonat/poloxamer 188, utan HT/L-glutamin