Läs mer
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Powder Cell Culture Medium utan L-glutamin och med HT
Produktkod. 12695647
Change view
Kvantitet:
10 l
1000 ml PETE-flaska
5 l
Förpackningsstorlek:
1000ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12695647 1000 ml PETE-flaska 1000ml
17602085 10 l -
12872986 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12695647 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30934.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    929.46 SEK / 1000ml
    Save 470.54 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En mångsidig, animalisk komponent fri (ADCF ) cellodlingsmedia.
  • Kemiskt definierade och animaliska komponentfria formuleringar
  • Designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
  • Tillåt direkt eller sekventiell anpassning
  • Designad för storskaliga odlingsapplikationer, inklusive perfusions- och fed-batch-strategier
  • Utvecklad för kinesisk hamster äggstock (CHO ) cellodling i biobearbetningsapplikationer
  • Speciellt formulerad för att ge utmärkt prestanda, stödja hög celltäthet och förbättra produktutbytet och kvaliteten
  • Kan användas för batch-, matad-batch- eller perfusionstillämpningar i flera cellodlingsplattformar, allt från skakkolvar till storskaliga bioreaktorer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Form Pulver
    Sterilitet Icke-steril
    Med tillsatser Natriumbikarbonat, Poloxamer 188, Hypoxantin, Tymidin
    Utan tillsatser Utan fenolrött, Utan HEPES, Inget glutamin
    Kvantitet 1000 ml PETE-flaska
    Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt