Läs mer
Cytiva HyClone™ HyCell TransFx-C pulveriserat media
Produktkod. 17205896
Change view
Kvantitet:
5 l
Produktkod. Kvantitet
17205896 5 l
1 options
Produktkod. 17205896 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30942.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3935.00 SEK
    2978.48 SEK / 5 L
    Save 956.52 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Djurframställd komponentfri (ADCF ), hydrolysatfritt och regleringsvänligt cellodlingsmedium
Mångsidigheten hos detta medium möjliggör snabb anpassning och stöder exceptionell transfektion, hög livsduglig celldensitet och hög produktivitet över en mängd olika kinesiska hamsteräggstockar (CHO ) cellinjer.
HyCell TransFx-C finns i vätske- och pulverformat i användarvänliga förpackningar.
  • ADCF och hydrolysatfri formulering
  • Stöder hög transfektionseffektivitet
  • Designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
  • Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning
  • Designad för mikro- till storskaliga transfektions- och produktionsapplikationer
  • Tillverkad av spårbara komponenter enligt cGMP-riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen Poloxamer 188
Kvantitet 5 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt