Läs mer
Cytiva HyClone™ HyCell TransFx-H pulveriserat media
Produktkod. 17215896
Change view
Kvantitet:
5 l
Produktkod. Kvantitet
17215896 5 l
1 options
Produktkod. 17215896 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30944.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4345.00 SEK
    3010.27 SEK / 5 L
    Save 1334.73 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Djurframställd komponentfri (ADCF ), hydrolysatfritt och regleringsvänligt cellodlingsmedium.
Mångsidigheten hos detta medium möjliggör snabb anpassning och stöder exceptionell transfektion, hög livsduglig celldensitet och hög produktivitet över en mängd mänskliga embryonala njurar (HEK) 293-cellinjer.
HyCell TransFx-H finns i vätske- och pulverformat i användarvänliga förpackningar.
  • Hydrolysatfri och ADCF formulering
  • Stöder hög transfektionseffektivitet
  • Designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
  • Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning
  • Designad för mikro- till storskaliga transfektions- och produktionsapplikationer
  • Tillverkad av spårbara komponenter enligt cGMP-riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen Poloxamer 188
Kvantitet 5 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt