Läs mer
Cytiva HyClone HyPure Vatten för injektion (WFI) kvalitetsvatten
Produktkod. 17642085
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
6 x 1000 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17642085 1000 mL
17622085 100 mL
17632085 500 mL
17817697 2000 mL
17652085 6 x 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17642085 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31191.03
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med vatten för injektion (WFI) kvalitetsvatten.
  • Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med vatten för injektion (WFI) kvalitetsvatten.
    • Möter stränga USP specifikationer.
    • Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning.
    • Partispecifikt analyscertifikat (CoA) för varje producerat parti vatten.
    • Avsedd för ytterligare tillverkning eller forskningsanvändning. Inte för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk.
  • HyClone HyPure WFI Quality Water genomgår omfattande rening för att möta eller överträffa de stränga specifikationerna i United States Pharmacopeia (USP ). Vatten för injektion (WFI) produceras i ISO 9001 certifierade anläggningar för att säkerställa en högkvalitativ produkt.
  • HyPure WFI Quality Water uppfyller följande kriterier:
    • Måste tillverkas från ett validerat vattenreningssystem som uppfyller eller överstiger ström USP krav på HyPure WFI kvalitetsvatten.
    • Måste ha ett övervakningssystem för kvalitetssäkring som säkerställer kontinuerlig efterlevnad och som innehåller systemtest och åtgärdsgränser.
    • Måste uppfylla alla tillämpliga kemikalier, renhet och andra acceptanskriterier som beskrivs i den nuvarande USP för både system och förpackat vatten.
    • Måste inkludera ett partispecifikt CoA för varje parti vatten som produceras, med en lista över både acceptanskriterier och faktiska testresultat.
    • Faktiska testresultat på en CoA tas inte från systemprover, utan måste vara från faktiska förpackade prover av det givna partiet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterilfiltrerad
Kvantitet 1000 mL
Fysisk form Vätska