Läs mer
Cytiva HyClone™ IMDM-media, pulver
Produktkod. 11918075
Change view
Kvantitet:
2 x 5 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11918075 2 x 5 l Paket med 2
1 options
Produktkod. 11918075 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30005.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 SEK
    649.39 SEK / Paket med 2
    Save 505.61 SEK
    43% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp IMDM med L-glutamin, HEPES; utan alfa-tioglycerol
Steriliseringsmetod Icke-steril
Med tillsatser Glutamin, HEPES
Utan tillsatser Ingaα -Tioglycerol
Kvantitet 2 x 5 l
Certifikat och efterlevnad cGMP och ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt
Beskrivning IMDM med L-Glutamin, HEPES, utan alfa-tioglycerol