Läs mer
Cytiva HyClone™ Insektscellodlingsmedia
Produktkod. 10176453
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10176453 1000 ml 1000ml
10288023 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10176453 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30065.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    652.94 SEK / 1000ml
    Save 357.06 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
I lager
Öka cellutbytet med flera insektslinjer i en mängd olika odlingsmiljöer med HyClone™ Insektscellodlingsmedia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat, Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 1000 ml
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning PETE