Läs mer
Cytiva HyClone™ Insektscellodlingsmedia
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Beskrivning
Öka cellutbytet med flera insektslinjer i en mängd olika odlingsmiljöer med HyClone™ Insektscellodlingsmedia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 ml |
| Innehåll och lagring | 2° to 8°C |
| Beskrivning | PETE |