Läs mer
Cytiva HyClone™ Kalvserum med järntillskott, amerikanskt ursprung
Produktkod. 10339953
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Bestrålat, 25 till 40 doser
Bestrålat, 30 till 45 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Förpackningsstorlek:
1 L
1000ml
100ml
500ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
10339953 1000 ml Hold (Håll) 1000ml
16201092 500 ml Bestrålat, 25 till 40 doser -
12349812 500 ml Gammabestrålad 500ml
16221092 1000 ml Bestrålat -
10761454 100 ml Hold (Håll) 100ml
16231092 1000 ml Bestrålat, 30 till 45 doser -
12319812 100 ml Värme inaktivera 100ml
15715533 1000 ml Värme inaktivera 1000ml
11551831 500 ml Hold (Håll) 500ml
12339812 500 ml Värme inaktivera 500ml
12839447 1000 ml Gammabestrålad 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10339953 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30072.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS). Innehåller ytterligare järn för att öka serumtransferrin till fysiologiska nivåer.
HyClone Järntillsatt nötkalvsserum, amerikanskt ursprung samlas in genom venpunktion från kalvkalvar med formeln, som producerar exceptionellt höga nivåer av transferrin. Detta serum är noggrant kompletterat med järn för att ladda serumtransferrinnivåer till fysiologiska nivåer. Efter tillskott innehåller serumet tre till fyra gånger så mycket tillgängligt järn och transferrin som fetalt bovint serum (FBS) eller hästserum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Insulin, gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, blodureakväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, fosfor, osmolalitet, järn, TIBC, glukosmättnad, procent
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Färg Amber
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Art Bovine
Åldras 16 to 24 Weeks
Ursprungsland United States
Form Frozen
Formatera Bottle
Tillsats Iron
Produkttyp Kalvbovint serum, Sera, Serum
Kvantitet 1000 ml
Serumbehandling Iron-fortified
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Volym (metrisk) 1000 mL
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/mL
Värme inaktiverad No
Hemoglobinkoncentration ≤30 mg/dL
Järn kompletterat Ja
Produktlinje HyClone
Frakt skick Frozen