Läs mer
Cytiva HyClone™ Kalvserum med järntillskott, amerikanskt ursprung
Produktkod. p-7145846
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Bestrålat, 25 till 40 doser
Bestrålat, 30 till 45 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Förpackningsstorlek:
1 L
1000ml
100ml
500ml
Produktkod. 16201092
Brand: Cytiva SH30072.03IR2540
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS). Innehåller ytterligare järn för att öka serumtransferrin till fysiologiska nivåer.
HyClone Järntillsatt nötkalvsserum, amerikanskt ursprung samlas in genom venpunktion från kalvkalvar med formeln, som producerar exceptionellt höga nivåer av transferrin. Detta serum är noggrant kompletterat med järn för att ladda serumtransferrinnivåer till fysiologiska nivåer. Efter tillskott innehåller serumet tre till fyra gånger så mycket tillgängligt järn och transferrin som fetalt bovint serum (FBS) eller hästserum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Insulin, gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, albumin, blodureakväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, järn, TIBC, procentuell mättnad, Glukosmättnad, Ig
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Bestrålat, 25 till 40 doser
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Värme inaktiverad Nej