Läs mer
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Produktkod. 10143012
Change view
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin, HEPES
HEPES
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser unitSize
10143012 500 ml Glutamin, HEPES 500ml
10386852 1000 ml Glutamin, HEPES 1000ml
10186223 6 x 500 ml Glutamin, HEPES Paket med 6
10275212 500 ml HEPES 500ml
10444102 1000 ml HEPES 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10143012 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30228.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.03 SEK
    270.00 SEK / 500ml
    Save 242.03 SEK
    47% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM), tillverkad med hjälp av ISO 9001:2000-certifierade processer.
  • System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
  • Tillverkad med hjälp av ISO 9001 certifierade processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp IMDM modifierat medium med L-glutamin, HEPES
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, HEPES
Utan tillsatser Ingaα -Tioglycerol
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Med L-glutamin, med HEPES, utan alfa-tioglycerol