Läs mer
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Produktkod. 10386852
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin, HEPES
HEPES
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek
10386852 1000 ml Glutamin, HEPES 1000ml
10186223 6 x 500 ml Glutamin, HEPES Paket med 6
10275212 500 ml HEPES 500ml
10143012 500 ml Glutamin, HEPES 500ml
10444102 1000 ml HEPES 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10386852 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30228.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00 SEK
    156.46 SEK / 1000ml
    Save 203.54 SEK
    56% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM), tillverkad med hjälp av ISO 9001:2000-certifierade processer.
  • System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
  • Tillverkad med hjälp av ISO 9001 certifierade processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp IMDM modifierat medium med L-glutamin, HEPES
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, HEPES
Utan tillsatser Ingaα -Tioglycerol
Kvantitet 1000 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Med L-glutamin, med HEPES, utan alfa-tioglycerol