Läs mer
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Produktkod. p-7058056
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin, HEPES
HEPES
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10386852
Brand: Cytiva SH30228.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM), tillverkad med hjälp av ISO 9001:2000-certifierade processer.
  • System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
  • Tillverkad med hjälp av ISO 9001 certifierade processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp IMDM modifierat medium med L-glutamin, HEPES
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, HEPES
Utan tillsatser Ingaα -Tioglycerol
Kvantitet 1000 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Med L-glutamin, med HEPES, utan alfa-tioglycerol