Läs mer
Cytiva HyClone™ McCoys 5A Media
Produktkod. 10106323
Change view
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat
Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek
10106323 6 x 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött Paket med 6
11511861 1000 ml Glutamin, Natriumbikarbonat 1000ml
11501861 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött 500ml
10358633 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10106323 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30200.FS
 Begränsad artikel
I lager
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ McCoys 5A Media, tillverkad med hjälp av ISO 9001-certifierade processer.
  • System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
  • Tillverkad med hjälp av ISO 9001 certifierade processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp McCoys 5A-medium med L-glutamin, natriumbikarbonat
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
Kvantitet 6 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning McCoy's 5A med L-glutamin och fenolrött