Läs mer
Cytiva HyClone™ McCoys 5A Media
Produktkod. 10358633
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
Glutamin, natriumbikarbonat, Sodium Bicarbonate
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10358633
Brand: Cytiva SH30270.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ McCoys 5A Media, tillverkad med hjälp av ISO 9001-certifierade processer.
  • System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
  • Manufactured using ISO 9001 certified processes
Beställningsinfo
This item requires a minimum order of 200 each to place order.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Liquid
Produkttyp McCoy's 5A medium with L-glutamine, sodium bicarbonate; without phenol red
Sterilitet Sterile-filtered
Steriliseringsmetod 0.1 μm Sterile-filtered
Med tillsatser Glutamin, natriumbikarbonat, Sodium Bicarbonate
Utan tillsatser No Phenol Red
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° to 8°C, away from light
Beskrivning McCoy's 5A with L-Glutamine, without Phenol Red