Läs mer
Cytiva HyClone™ McCoys 5A Media
Produktkod. 11501861
Change view
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat
Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek
11501861 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött 500ml
10106323 6 x 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött Paket med 6
11511861 1000 ml Glutamin, Natriumbikarbonat 1000ml
10358633 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11501861 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30200.01
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ McCoys 5A Media, tillverkad med hjälp av ISO 9001-certifierade processer.
  • System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
  • Tillverkad med hjälp av ISO 9001 certifierade processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp McCoys 5A-medium med L-glutamin, natriumbikarbonat
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning McCoy's 5A med L-glutamin och fenolrött