Läs mer
Cytiva HyClone™ McCoys 5A Media
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
Glutamin, natriumbikarbonat, Sodium Bicarbonate
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Beskrivning
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ McCoys 5A Media, tillverkad med hjälp av ISO 9001-certifierade processer.
- System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
- All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
- Manufactured using ISO 9001 certified processes
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Liquid |
| Produkttyp | McCoy's 5A medium with L-glutamine, sodium bicarbonate |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Steriliseringsmetod | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Med tillsatser | Glutamin, natriumbikarbonat, Sodium Bicarbonate |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° to 8°C, away from light |
| Beskrivning | McCoy's 5A with L-Glutamine and Phenol Red |