Läs mer
Cytiva HyClone™ McCoys 5A Media
Produktkod. p-7058058
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
Glutamin, natriumbikarbonat, Sodium Bicarbonate
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10106323
Brand: Cytiva SH30200.FS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ McCoys 5A Media, tillverkad med hjälp av ISO 9001-certifierade processer.
  • System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
  • Tillverkad med hjälp av ISO 9001 certifierade processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp McCoys 5A-medium med L-glutamin, natriumbikarbonat
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
Kvantitet 6 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning McCoy's 5A med L-glutamin och fenolrött