Läs mer
Cytiva HyClone™ Medium 199
Produktkod. 10116473
Change view
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10116473 6 x 500 ml Paket med 6
10238103 500 ml 500ml
10336952 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10116473 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30253.FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    601.00 SEK / Paket med 6
    Save 889.00 SEK
    59% Av
 Begränsad artikel
I lager
Designad för att stödja cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Medium 199 med Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-glutamin
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Kvantitet 6 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus