Läs mer
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium med Earle's (MEM/EBSS), pulver
Produktkod. 11511791
Change view
Kvantitet:
10 l
2 x 5 l
50 l
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, Icke essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser:
Hold (Håll)
Ingaα -Tioglycerol
Inget natriumbikarbonat
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Paket med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser unitSize
11511791 10 l Glutamin Ingaα -Tioglycerol 10 L
10106543 50 l Glutamin, Icke essentiella aminosyror (NEAA) Inget natriumbikarbonat 50 L
11978075 2 x 5 l Glutamin, Icke essentiella aminosyror (NEAA) Hold (Håll) Paket med 2
11551821 10 l Glutamin, Icke essentiella aminosyror (NEAA) Inget natriumbikarbonat 10 L
10094503 50 l Glutamin, Icke essentiella aminosyror (NEAA) Hold (Håll) 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11511791 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30008.03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med pulver HyClone™ Minimal Essential Medium med Earle's (MEM/EBSS), tillverkad med ISO 9001:2000-certifierade processer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp MEM/EBSS med L-glutamin
Steriliseringsmetod Icke-steril
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Ingaα -Tioglycerol
Kvantitet 10 l
Certifikat och efterlevnad cGMP och ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt
Beskrivning MEM/EBSS med L-Glutamin