Läs mer
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium med Earle's (MEM/EBSS), pulver
Kvantitet:
10 l
2 x 5 l
50 l
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, Icke essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser:
Hold (Håll)
Ingaα -Tioglycerol
Inget natriumbikarbonat
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Paket med 2
Beskrivning
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med pulver HyClone™ Minimal Essential Medium med Earle's (MEM/EBSS), tillverkad med ISO 9001:2000-certifierade processer.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | MEM/EBSS med L-glutamin |
| Steriliseringsmetod | Icke-steril |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Utan tillsatser | Ingaα -Tioglycerol |
| Kvantitet | 10 l |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt |
| Beskrivning | MEM/EBSS med L-Glutamin |