Läs mer
Cytiva HyClone™ Minimala Essential Medium Variationer: Pulver
Kvantitet:
2 x 5 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Med tillsatser | Glutamin, Hold (Håll) |
| Utan tillsatser | Inget natriumbikarbonat |
| Kvantitet | 2 x 5 l |