Läs mer
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Produktkod. 10454275
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Earles balanserade saltlösning (EBSS)
Fenolrött
Glutamin
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10454275
Brand: Cytiva SH30244.LS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) med Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), tillverkad baserat på överensstämmelse med ISO 9001:2000 riktlinjer och nuvarande Good Manufacturing Practices (cGMP) för medicinsk utrustning.
  • System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
  • Manufactured using ISO 9001 certified processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Liquid
Produkttyp MEM with EBSS; without L-glutamine
Sterilitet Sterile-filtered
Steriliseringsmetod 0.1 μm Sterile-filtered
Med tillsatser Earles balanserade saltlösning (EBSS)
Utan tillsatser No Glutamine
Kvantitet 6 x 1000 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP, ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° to 8°C, away from light
Beskrivning MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine