Läs mer
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Earles balanserade saltlösning (EBSS)
Fenolrött
Glutamin
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Beskrivning
- System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
- Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
- Tillverkad med hjälp av ISO 9001 certifierade processer
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | MEM Alfa-modifiering, med L-glutamin, ribo- och deoxiribonukleosider |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider |
| Utan tillsatser | Hold (Håll) |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP, ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |
| Beskrivning | MEM Alpha Modification, med L-glutamin, med ribo- och deoxiribonukleosider |