Läs mer
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Beskrivning
- System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
- Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
- Tillverkad med hjälp av ISO 9001 certifierade processer
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | MEM med EBSS; utan L-glutamin |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP, ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |
| Beskrivning | MEM med Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), utan L-Glutamin |