Läs mer
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Earles balanserade saltlösning (EBSS)
Fenolrött
Glutamin
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Beskrivning
- System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
- All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
- Manufactured using ISO 9001 certified processes
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Liquid |
| Produkttyp | MEM with EBSS; without L-glutamine |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Steriliseringsmetod | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Med tillsatser | Earles balanserade saltlösning (EBSS) |
| Utan tillsatser | No Glutamine |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP, ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° to 8°C, away from light |
| Beskrivning | MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine |