Läs mer
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Product Code. 11591801
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Earles balanserade saltlösning (EBSS)
Fenolrött
Glutamin
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Unit Size:
1000ml
500ml
Paket med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Med tillsatser unitSize
11591801 500 ml Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) 500ml
10346952 500 ml Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider 500ml
10520473 1000 ml Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider 1000ml
11501811 1000 ml Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) 1000ml
11551871 1000 ml Earles balanserade saltlösning (EBSS) 1000ml
10257973 6 x 1000 ml Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) Paket med 6
10543744 6 x 500 ml Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) Paket med 6
10454275 6 x 1000 ml Earles balanserade saltlösning (EBSS) Paket med 6
10217993 6 x 500 ml Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider Paket med 6
12360033 500 ml Glutamin 500ml
12380013 500 ml Fenolrött 500ml
10034723 6 x 500 ml Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) Paket med 6
11541871 500 ml Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11591801 Supplier Cytiva Supplier No. SH30024.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) med Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), tillverkad baserat på överensstämmelse med ISO 9001:2000 riktlinjer och nuvarande Good Manufacturing Practices (cGMP) för medicinsk utrustning.
  • System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med renat processvatten och genomgår sterilfiltrering
  • Tillverkad med hjälp av ISO 9001 certifierade processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Vätska
Produkttyp MEM med EBSS, L-glutamin
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Utan tillsatser Hold (Håll)
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP, ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning MEM med Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), med 2,0 mM L-Glutamin