Läs mer
Cytiva HyClone™ New Zealand Newborn Bovine Serum
Produktkod. 12614237
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12614237 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 12614237 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30401.02IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A high quality alternative to FBS. The same collection and processing procedures, including venipuncture are used in production of this serum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
Certifikat och efterlevnad USDA Regulations
Innehåll och lagring <–1°C
Produkttyp Newborn Calf Bovine Serum
Kvantitet 1000 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod 0.1 μm filtration
Bearbetning Heat Inactivated
Testad för Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤25EU/mL
Värme inaktiverad Yes
Mykoplasma upptäckt Yes
USDA säkerhetstest ingår USDA Inspected