Läs mer
Cytiva HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv
Produktkod. 17692075
Change view
Kvantitet:
25 till 40 doser
30 till 45 doser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17692075 30 till 45 doser
17682075 25 till 40 doser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17692075 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30401.02IH3045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Komplettera cellodlingstillväxt med Nya Zeeland Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
  • Komplettera cellkulturtillväxt med Nya Zeeland Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
    • Kommer från djur som vanligtvis är mindre än 10 dagar gamla
    • Spårbar
    • Överensstämmer med USDA:s regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Amber
Innehåll och lagring -10 °C eller lägre, en gång tinat Förvara vid 2 °C till 8 °C
Art Bovine
Åldras <10 Days
Ursprungsland Nya Zeeland
Formatera Bottle
Produkttyp Nyfödd kalvbovint serum
Kvantitet 30 till 45 doser
Serumbehandling Heat-inact, Gamma-irr
Sterilitet Sterile-filtered
Steriliseringsmetod Triple-filtered, 0.1 μm, Gamma-irradiated
Bearbetning Gamma Irradiated
Testad för Bluetongue
Volym (metrisk) 1000 mL
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/mL
För användning med (applikation) Förbättra tillväxten av celler
Hemoglobinkoncentration <30 mg/dL
Gamma-irradiated Yes