Läs mer
Cytiva HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv
Kvantitet:
25 till 40 doser
30 till 45 doser
Beskrivning
- Komplettera cellkulturtillväxt med Nya Zeeland Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
- Kommer från djur som vanligtvis är mindre än 10 dagar gamla
- Spårbar
- Överensstämmer med USDA:s regler
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -10 °C eller lägre, en gång tinat Förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Ursprungsland | Nya Zeeland |
| Produkttyp | Nyfödd kalvbovint serum |
| Kvantitet | 25 till 40 doser |
| Volym (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Förbättra tillväxten av celler |