Läs mer
Cytiva HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv, värmeinaktiverat
Produktkod. 12694237
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12694237 100 ml 100ml
12664237 500 ml 500ml
12654207 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12694237 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30118.02HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Förstärk cellodlingstillväxten med detta kostnadseffektiva alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS)
  • Tillverkad med hjälp av noggranna insamlings- och bearbetningsprocedurer, inklusive venpunktion, för att tillhandahålla den högsta tillgängliga produkten
  • Säkerställer utmärkta odlingsresultat utan rädsla för kontaminering
  • HyClone™ upprätthåller fullständig kontroll över hela insamlings- och produktionsprocessen för 100 % spårbarhet
  • Serum från nyfödda nötkreatur genomgår samma noggranna insamlings- och bearbetningsprocedurer (inklusive venpunktion) som används för andra nötkreatursserumprodukter
  • Kommer från USA med fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
  • Djurets ålder vid tidpunkten för insamlingen är mindre än 10 dagar gammal
  • Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
  • Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Certifikat och efterlevnad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
Färg Amber
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -10 °C
Art Bovine
Åldras <10 dagar
Ursprungsland USA
Form Vätska
Formatera Bottle
Produkttyp Nyfödd kalvbovint serum, Sera, Calf Bovine Serum, Serum
Kvantitet 100 ml
Serumbehandling Heat-inactivated
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Värme inaktivera
Testad för Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Volym (metrisk) 100 mL
Endotoxinkoncentration ≤50 EU/ml
För användning med (applikation) Öka cellkulturtillväxt
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Produktlinje HyClone
Frakt skick Fryst