Läs mer
Cytiva HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv, värmeinaktiverat
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Beskrivning
- Tillverkad med hjälp av noggranna insamlings- och bearbetningsprocedurer, inklusive venpunktion, för att tillhandahålla den högsta tillgängliga produkten
- Säkerställer utmärkta odlingsresultat utan rädsla för kontaminering
- HyClone™ upprätthåller fullständig kontroll över hela insamlings- och produktionsprocessen för 100 % spårbarhet
- Serum från nyfödda nötkreatur genomgår samma noggranna insamlings- och bearbetningsprocedurer (inklusive venpunktion) som används för andra nötkreatursserumprodukter
- Kommer från USA med fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
- Djurets ålder vid tidpunkten för insamlingen är mindre än 10 dagar gammal
- Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
- Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -10 °C |
| Åldras | <10 dagar |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Nyfödd kalvbovint serum |
| Kvantitet | 100 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Bearbetning | Värme inaktivera |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| Visa mer |