Läs mer
Cytiva HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv, ursprung från Nya Zeeland
Produktkod. 16211112
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16211112 500 ml
16241112 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16211112 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30401.01IR3040
Ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS)
  • Kompletterar cellkulturtillväxt
  • Kommer från djur som vanligtvis är mindre än 10 dagar gamla
  • Tillverkad i enlighet med cGMP-riktlinjer på en ISO 9001: 2008 ackrediterad anläggning
  • Överensstämmer med USDA:s regler
  • Spårbar
  • Filtrerade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i frysen,< 20 °C
Åldras <10 dagar
Ursprungsland Nya Zeeland
Form Serum
Produkttyp Nyfödd kalvbovint serum
Kvantitet 500 ml
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Bestrålad (30-40 kGy)
Volym (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Att komplettera cellkulturtillväxt
Produktlinje HyClone