Läs mer
Cytiva HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv, ursprung från Nya Zeeland
Produktkod. 16241112
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Produktkod. Kvantitet
16241112 1000 ml
1 options
Produktkod. 16241112 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30401.02IR3040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 SEK
    1490.61 SEK / 1000ml
    Save 859.39 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS)
  • Kompletterar cellkulturtillväxt
  • Kommer från djur som vanligtvis är mindre än 10 dagar gamla
  • Tillverkad i enlighet med cGMP-riktlinjer på en ISO 9001: 2008 ackrediterad anläggning
  • Överensstämmer med USDA:s regler
  • Spårbar
  • Filtrerade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i frysen,< 20 °C
Åldras <10 dagar
Ursprungsland Nya Zeeland
Form Serum
Produkttyp Nyfödd kalvbovint serum
Kvantitet 1000 ml
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Bestrålad (30-40 kGy)
Volym (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) Att komplettera cellkulturtillväxt
Produktlinje HyClone