Läs mer
Cytiva HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv, ursprung från Nya Zeeland
Produktkod. 16201112
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Bestrålat, 25 till 40 doser
Bestrålat, 30 till 45 doser
Bestrålad
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning unitSize
16201112 500 ml Bestrålat -
12624237 1000 ml Värme inaktiverad 1000ml
16221112 500 ml Bestrålat, 30 till 45 doser -
16231112 1000 ml Bestrålat, 25 till 40 doser -
12802956 500 ml Bestrålad 500ml
12339962 500 ml Värme inaktiverad 500ml
16251112 1000 ml Bestrålat, 30 till 45 doser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16201112 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30401.01IR2540
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Varsamt insamlad, bearbetad och filtrerad i Nya Zeeland
  • Säkerställd säkerhet mot nötkreaturssjukdomar
  • Vi följer samma standarder vid bearbetning av vårt kalvserum som med vårt fetalt bovint serum (FBS) för att kunna erbjuda högsta kvalitet och spårbarhet
  • HyClone Nyfödd kalvserum, Nya Zeelands ursprung filtreras genom tre sekventiella 100 nm (0,1)μ m) porstorleksklassade filter.
  • Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Ytterligare analyser Gamma-globulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, blodkarbamid, kväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, osmolalitet, GIlucuration, järn, IGron, järn,
    Certifikat och efterlevnad USDA förordningar
    Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C
    Kvantitet 500 ml
    Sterilitet Sterila
    Bearbetning Bestrålat
    Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoxinkoncentration ≤25 EU/ml
    Värme inaktiverad Nej
    Mykoplasma upptäckt Ja
    USDA säkerhetstest ingår Ja