Läs mer
Cytiva HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv, ursprung från Nya Zeeland
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Gamma-globulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, blodkarbamid, kväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, osmolalitet, GIlucuration, järn, IGron, järn, |
| Certifikat och efterlevnad | USDA förordningar |
| Färg | Amber |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C |
| Art | Bovine |
| Åldras | Newborn (20 days or less) |
| Ursprungsland | New Zealand |
| Formatera | Bottle |
| Produkttyp | Newborn Calf Bovine Serum |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Visa mer |