Läs mer
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, US Origin
Produktkod. 12654237
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12654237 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 12654237 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30118.04IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Augments cell culture growth, sourced from animals that are typically less than 10 days old
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Åldras <10 days
Ursprungsland United States
Produkttyp Calf Bovine Serum
Kvantitet 1000 ml
Bearbetning Irradiated
För användning med (applikation) Augmenting Cell Culture Growth
Produktlinje HyClone